Key Documents
920916
Allylamine-15N
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH215NH2
Poids moléculaire :
58.09
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Pureté
≥98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup