Key Documents
902640
Sigma-Aldrich
(S)-4-Methyl-2-oxazolidinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pf
52-56 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3-2-7-4(6)5-3/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1
Clé InChI
VAJFEOKPKHIPEN-VKHMYHEASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C