777161
11-Hydroxyundecylphosphonic acid
≥95% (GC)
Synonyme(s) :
P-(11-Hydroxyundecyl)phosphonic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (GC)
Forme
powder
Pf
107-111 °C
Chaîne SMILES
OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C11H25O4P/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-16(13,14)15/h12H,1-11H2,(H2,13,14,15)
Clé InChI
PPCDEFQVKBXBPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Organophosphonic acid self-assembled monolayers (SAMs);
A hydroxyalkylphosphonate monolayer used to covalently bind primary amine groups in protein domains using chloroformate-derived crosslinking
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable