769193
Eumulgin® B25
~100% active ingredients basis
Synonyme(s) :
Macrogol (25)-cetostearyl ether, Polyethylene glycol 1100 mono(hexadecyl/octadecyl) ether
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Pureté
~100% active ingredients basis
Forme
crystals
Impuretés
≤1 mg/kg ethylene oxide
≤1.0% water
≤10 mg/kg dioxane
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
469.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
243 °C - closed cup