753726
Piperidine-4-boronic acid pinacol ester hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
188-192 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)C2CCNCC2
InChI
1S/C11H22BNO2.ClH/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9;/h9,13H,5-8H2,1-4H3;1H
Clé InChI
DJEBJGUAIJWKGA-UHFFFAOYSA-N