752207
Biphenyl-4-thiol
97%
Synonyme(s) :
1,1′-Biphenyl-4-thiol, 4-Biphenylylthiol, 4-Mercaptobiphenyl, 4-Phenylbenzenethiol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
108-112 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Sc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Clé InChI
KRVHFFQFZQSNLB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable