751332
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
100 μg/mL in ethanol, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 μg/mL in ethanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
colorless
Application(s)
detection
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
Clé InChI
JWUBBDSIWDLEOM-BOFGWHLFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup - Solvent