Key Documents
729477
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li tetrafluoroborate
95 atom % 6Li
Synonyme(s) :
Lithium-6Li fluoroborate
About This Item
Formule linéaire :
6LiBF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.82
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
Forme
solid
Pf
293-300 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES 
[6Li][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1/i;1-1
Clé InChI
UFXJWFBILHTTET-HCMAANCNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable