Key Documents
719765
Sigma-Aldrich
Triethyl-13C6 phosphate
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
Ethyl-13C6 phosphate
About This Item
Formule linéaire :
(13C2H5O)3PO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
95% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
215 °C (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2]OP(=O)(O[13CH2][13CH3])O[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
DQWPFSLDHJDLRL-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup