719536
3,3′-Diiodo-L-thyronine (T2) hydrochloride
98% (CP)
Synonyme(s) :
3,3′-·Diiodo-·4-·(4-·hydroxyphenoxy)·-L-phenylalanine, O-(4-·Hydroxyphenyl)-3-,3′-·diiodo-L-tyrosine, T2
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=CC=C(OC2=CC=C(CC(N)C(O)=O)C=C2I)C=C1I.Cl
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-14-4-1-8(5-11(14)17)6-12(18)15(20)21/h1-5,7,12,19H,6,18H2,(H,20,21)/t12-/m0/s1
Clé InChI
CPCJBZABTUOGNM-LBPRGKRZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable