Key Documents
714623
Sigma-Aldrich
2,3-Diamino-5-chloropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
170-175 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)cnc1N
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
Clé InChI
ZRCMCGQDIYNWDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable