Key Documents
708925
Sigma-Aldrich
N-[[2-(Diphenylphosphino)phenyl]methylene]-3-methyl-L-valine sodium salt
95%
Synonyme(s) :
Na-tBu-DippAM
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H25NNaO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
199 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(C)(C)[C@H](\N=C\c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C25H26NO2P.Na/c1-25(2,3)23(24(27)28)26-18-19-12-10-11-17-22(19)29(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;/h4-18,23H,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b26-18+;/t23-;/m1./s1
Clé InChI
ZHRLPDTWOAIAKW-CCNYVGMNSA-M
Application
Used in asymmetric copper catalyzed conjugate addition
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wencel, J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19, 1804-1804 (2008)