705993
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3
98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
white to off-white
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C[C@H](O)CCC/3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
Clé InChI
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components