Key Documents
703990
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Bromoisonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.01
Numéro Beilstein :
471895
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
217-220 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
YBTKGKVQEXAYEM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable