Key Documents
668516
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
97%
Synonyme(s) :
(S)-3,3-Dimethyl-2-aminobutane
About This Item
Formule linéaire :
((CH3)3C)CH(NH2)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Numéro Beilstein :
4652328
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.413
Point d'ébullition
103 °C
Pf
-4 °C
Densité
0.743 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
Application
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine may be used in the preparation of:
  • methyl 3′-{[(2S-3,3-dimethylbutan-2-yl]carbamoyl]-2,2′-binaphthalene-3-carboxylate
  • N,N-(S)-bis(diphenylphosphanyl)-3,3-dimethyl-2-butylamine
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Efficient Synthesis of Novel N-Substituted Bulky Diphosphinoamines.
Maumela MC, et al.
Synthesis, 2007(24), 3863-3867 (2007)
Induced circular dichroism in chiral N-methyl amides possessing an achiral binaphthyl chromophore and its application to absolute configuration determination of aliphatic chiral amines.
Fujiwara T, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 23(13), 981-991 (2012)