Key Documents
667617
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminonaphthalene
97%
Synonyme(s) :
1,4-Naphthalenediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
114-116 °C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(N)c2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11-12H2
Clé InChI
OKBVMLGZPNDWJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Sándor Lajos Kovács et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The properties of 1,4-isocyanoaminonaphthalene (1,4-ICAN) and 2,6-isocyanoaminonaphthalene (2,6-ICAN) isomers are discussed in comparison with those of 1,5-isocyanoaminonaphthalene (1,5-ICAN), which exhibits a large positive solvatochromic shift similar to that of Prodan. In these isocyanoaminonaphthalene derivatives, the isocyano and the amine group