Principaux documents
654914
Sigma-Aldrich
Nitrilotriacetic acid-d9
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
N,N-bis[(carboxy-d)methyl-d2]-glycine-1,2,2-d3
About This Item
Formule linéaire :
N(CD2COOD)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
245 °C (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(=O)O[2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2/hD3
Clé InChI
MGFYIUFZLHCRTH-HCHPEDFLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable