Key Documents
639699
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Synonyme(s) :
1,4-Dimethoxy-2-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH=CHNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
116-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9-3-4-10(15-2)8(7-9)5-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3/b6-5+
Clé InChI
IRRZIWHEPWPPJF-AATRIKPKSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1