Key Documents
638129
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
Thiophene-2-bromo-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BrO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
178-182 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccsc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
Clé InChI
RVSXMPCELBYUSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves