Documents
636339
Sigma-Aldrich
3-Allylsalicylaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2C6H3(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5645
Densité
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(CC=C)cccc1C=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-11)10(8)12/h2-3,5-7,12H,1,4H2
Clé InChI
INLWEXRRMUMHKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Claudio Mella et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(16) (2019-08-21)
Palladium N,N'-bis(3-allylsalicylidene)o-phenylenediamine complex (PdAS) immobilized onto mesoporous polymeric methyl acrylate (MA) based resins (PdAS(x)-MA, x = 1, 2, 5, or 10 wt.%) were successfully prepared as heterogeneous catalysts for the Heck reaction. The catalysts were synthesized via radical suspension polymerization