Principaux documents
612529
Supelco
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 10% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.01 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
TMS, 0.01%
Concentration
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
1H sensitivity
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, hearing organs, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable