587761
Palmitic acid-15,16-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-15,16-13C2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pf
61-64 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[13CH3][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,2+1
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-ZDOIIHCHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable