Documents
572519
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-15N,2,3,3-d3
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCD2CD(15NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
98 atom % D
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C(O)=O)[C@]([2H])([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-GJISNYTCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable