556084
1-Vinyl cyclohexanol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
74 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1(CCCCC1)C=C
InChI
1S/C8H14O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h2,9H,1,3-7H2
Clé InChI
ZXKHOVDDJMJXQP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 1-vinyl-1-cyclohexene
- 1-vinyl-1-cyclohexylacrylate
- cyclohexylideneacetaldehyde
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter