548715
4-tert-Butylbenzyl mercaptan
Synonyme(s) :
4-tert-Butylbenzenemethanethiol, 4-tert-Butylbenzylthiol, 4-tert-Butylphenylmethanethiol, p-tert-Butylbenzenemethanethiol, p-tert-Butylbenzyl mercaptan
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.5430 (lit.)
Point d'ébullition
102-103 °C/3.1 mmHg (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C11H16S/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3
Clé InChI
UIYKSYBJKIMANV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Stereoselective thiourea-catalyzed sulfa-Michael addition
- Nucleophilic substitution reactions
- Urea-catalyzed trans-thioesterification
- Sc-catalyzed Michael addition
- Copper-catalyzed decarboxylative cross-coupling
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
162.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter