Documents
53658
Sigma-Aldrich
2,7-Bis(bromomethyl)naphthalene
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Pf
146-150 °C
Chaîne SMILES 
BrCc1ccc2ccc(CBr)cc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-4-2-10(8-14)6-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
Clé InChI
FJSRQBBGMVBGHK-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor for catalyst O,O′-Diallyl-N,N′-(2,7-naphthalindiyldimethyl)-bis-(hydrocinchonidinium) dibromide.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Highly enantioselective and practical cinchona-derived phase-transfer catalysts for the synthesis of alpha-amino acids.
Hyeung-Geun Park et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 3036-3038 (2002-08-31)