Key Documents
535850
Sigma-Aldrich
Bis(octadecyl)hydroxylamine
powder, 65%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)17]2NOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Concentration
65%
Pf
96-99 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75NO/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37(38)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-36H2,1-2H3
Clé InChI
ITUWQZXQRZLLCR-UHFFFAOYSA-N
Application
UV light stabilizer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable