531316
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-bromoaniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H14BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
UQBGKDLSIIHUEZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup