524891
1-(Triphenylmethyl)imidazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
220-224 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
Clé InChI
NPZDCTUDQYGYQD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable