Principaux documents
522694
Sigma-Aldrich
N-Methylacetamide-d7
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CD3COND(CD3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
204-206 °C (lit.)
Pf
26-28 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]N(C(=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i1D3,2D3/hD
Clé InChI
OHLUUHNLEMFGTQ-KBKLHOFPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
226.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108.3 °C - closed cup