490903
Thiourea-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
H215N13CS15NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
170-176 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[15NH2][13C]([15NH2])=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
UMGDCJDMYOKAJW-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3