Key Documents
487902
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
2-Propenenitrile-3-13C
About This Item
Formule linéaire :
H213C=CHCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
Point d'ébullition
77 °C (lit.)
Pf
−83 °C (lit.)
Densité
0.830 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH2]=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1
Clé InChI
NLHHRLWOUZZQLW-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F
Point d'éclair (°C)
-4.99 °C