Key Documents
487694
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12
98 atom % D
Synonyme(s) :
Diacetone alcohol-d12
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2C(OD)CD2COCD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
166 °C (lit.)
Densité
1.026 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,8D
Clé InChI
SWXVUIWOUIDPGS-YDUIPVTMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58.00 °C - closed cup