Documents
486876
Sigma-Aldrich
Methyl formate-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
H13CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.343 (lit.)
Point d'ébullition
34 °C (lit.)
Pf
−100 °C (lit.)
Densité
0.990 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][13C](=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2+1
Clé InChI
TZIHFWKZFHZASV-VQEHIDDOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup