476412
Iodocyclopentane
97%
Synonyme(s) :
Cyclopentyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
Point d'ébullition
77 °C/45 mmHg (lit.)
Densité
1.695 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
IC1CCCC1
InChI
1S/C5H9I/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup