Key Documents
468053
Sigma-Aldrich
L-(−)-chiro-Inositol
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Activité optique
[α]20/D −60°, c = 1.3 in H2O
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1
Clé InChI
CDAISMWEOUEBRE-SHFUYGGZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Xuepeng Wang et al.
The Analyst, 144(8), 2611-2617 (2019-03-06)
The discrimination of chirality by field effect transistors (FETs) is a great challenge because enantiomers possess exactly identical charge and hence chiral recognition is solely related to spatial effects, while the working principle of most FET sensors is based on