425540
Boron subphthalocyanine chloride
Dye content ~85 %
Synonyme(s) :
Boron(III) subphthalocyanine chloride, Chloro(subphthalocyaninato)boron, Chloroboronsubphthalocyanine
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Composition
Dye content, ~85%
Pf
>360 °C (lit.)
λmax
565 nm
Performance des dispositifs OPV
ITO/MoO3/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
ITO/SubPc/F16CuPc/Al
ITO/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
Chaîne SMILES
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6ccccc6c(nc2c7ccccc37)n15)c8ccccc48
InChI
1S/C24H12BClN6/c26-25-31-21-15-9-3-5-11-17(15)23(31)30-24-18-12-6-4-10-16(18)22(32(24)25)29-20-14-8-2-1-7-13(14)19(27-20)28-21/h1-12H/b28-19-,28-21-,29-20-,29-22-
Clé InChI
IFJKCEPOUBWFFD-QJAIGJGMSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable