Key Documents
41749
Sigma-Aldrich
O-Methyl-heptaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Synonyme(s) :
Methoxyheptaethylene glycol, Monomethoxy-PEG (n=7)
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2CH2O)7CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95% (oligomer purity)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Chaîne SMILES 
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H32O8/c1-17-4-5-19-8-9-21-12-13-23-15-14-22-11-10-20-7-6-18-3-2-16/h16H,2-15H2,1H3
Clé InChI
AGWKUHGLWHMYTG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves