412244
2-Fluorobenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
o-Fluorobenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
122-125 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3