40242
Chloro(dodecyl)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Chloro-dimethyl-dodecylsilane, Dimethyldodecylchlorosilane, Dodecyldimethylchlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.445
Point d'ébullition
291-293 °C
Densité
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(2,3)15/h4-14H2,1-3H3
Clé InChI
DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter