Key Documents
386367
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dinitrobenzoate
99%
Synonyme(s) :
3,5-Dinitrobenzoic acid methyl ester, NSC 7317
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)2C6H3CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
107-109 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
Clé InChI
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable