37870
3-(2,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid, Hydroumbellic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
158-162 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)CCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
Clé InChI
HMCMTJPPXSGYJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable