Principaux documents
377708
Sigma-Aldrich
(Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane
94%
Synonyme(s) :
Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propionate
About This Item
Formule linéaire :
CH3C[=P(C6H5)3]CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
94%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
158-162 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(C)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23O2P/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18H,3H2,1-2H3
Clé InChI
KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains triphenylphosphine oxide
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable