370479
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
126 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOP(=O)(CC(C)=O)OCC
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-10-12(9,11-5-2)6-7(3)8/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves