Principaux documents
357642
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butylacetophenone
97%
Synonyme(s) :
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
pb
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
17-18 °C (dimorphic) (lit.)
Densité
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4′-tert-Butylacetophenone is a para-substituted acetophenone.
Application
4′-tert-Butylacetophenone may be used in the synthesis of 2-pyridone derivatives and their fluorescence spectra has been evaluated.[1]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Some 3-cyano-4, 6-diaryl-2-pyridones with luminiscent properties.
Kuthan J, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 44(8), 2409-2416 (1979)