Key Documents
342017
Sigma-Aldrich
Heptafluoro-2-iodopropane
98%
Synonyme(s) :
2-Iodoperfluoropropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Perfluoroisopropyl iodide
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2CFI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.93
Numéro Beilstein :
1841228
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
7.12 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Point d'ébullition
40 °C (lit.)
Densité
2.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F7I/c4-1(11,2(5,6)7)3(8,9)10
Clé InChI
BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Heptafluoro-2-iodopropane is a secondary fluoro alkyl iodide. It can be prepared by addition of iodine monofluoride to hexafluoropropene.
Application
Heptafluoro-2-iodopropane may be used in the preparation of perfluoropropyl magnesium bromide and perfluoropropyl magnesium iodide. It may be used as chain-transfer agent in telomerization reactions of:
  • 1,1-difluoroethylene and tetrafluoroethylene
  • CF3I, C2F5I and n-C3F7I with 1,1-difluoroethylene
  • n-C3F7I with tetrafluoroethylene
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
372. Organometallic and metalloid compounds made from heptafluoro-2-iodopropane, and their properties.
Chambers RD, et al.
Journal of the Chemical Society, 1962, 1993-1999 null
Telomerization reactions in the synthesis of models for some fluorocarbon Polymers.
Chambers RD, et al.
Tetrahedron, 20(3), 497-506 (1964)