Documents
336106
Sigma-Aldrich
2,6-Lutidine
Synonyme(s) :
2,6-Diméthylpyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Numéro Beilstein :
105690
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
143-145 °C (lit.)
Pf
−6 °C (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 2,6-lutidine, également connue sous le nom de 2,6-diméthylpyridine, est un composé organique couramment employé comme réactif dans diverses réactions organiques telles que la synthèse d'hétérocycles, de nitroalcènes et d'halogénures d'alkyle. Elle peut aussi servir de catalyseur en synthèse organique.
Application
La 2,6-lutidine peut être utilisée :
  • comme base dans la synthèse d′adduits aldol à partir d′hémi-thioesters d′acide malonique et des aldéhydes, catalysée par sel de Cu(II)
  • comme additif dans la cyclisation réductive de l′acétate d′époxygéranyle
  • comme catalyseur en association avec CuI pour la synthèse sélective des N-sulfonyl-1,2,3-triazoles.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F
Point d'éclair (°C)
32 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ti (III)-catalyzed radical cyclization of 6, 7-epoxygeranyl acetate.
Fuse S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(9), 1961-1963 (2004)
Cu (II)-catalyzed enantioselective aldol condensation between malonic acid hemithioesters and aldehydes.
Orlandi S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(8), 1747-1749 (2004)
James R Frost et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(38), 13261-13277 (2015-08-01)
Since their isolation almost 20 years ago, the callipeltosides have been of long standing interest to the synthetic community owing to their unique structural features and inherent biological activity. Herein we present our full research effort that has led to the
Copper-Catalyzed Synthesis of N-Sulfonyl-1, 2, 3-triazoles: Controlling Selectivity.
Yoo EJ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(10), 1730-1733 (2007)
Bojana Ginovska et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(44), 15713-15719 (2015-10-24)
We report that 2,6-lutidine⋅trichloroborane (Lut⋅BCl3 ) reacts with H2 in toluene, bromobenzene, dichloromethane, and Lut solvents producing the neutral hydride, Lut⋅BHCl2 . The mechanism was modeled with density functional theory, and energies of stationary states were calculated at the G3(MP2)B3