329835
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
156-158 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
44-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(3-6)13(14)15/h1-3H
Clé InChI
BQCWLXXZTCLGSZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup