329231
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Pf
195-197 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(C(O)=O)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable