324590
Alcool polyvinylique
average Mw ~205,000 g/mol
Synonyme(s) :
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystals
Poids mol.
average Mw ~205,000 g/mol
Pf
>300 °C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available